1-Iod-4-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 29.8 EUR
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-Iod-4-nitrobenzol ≥98%
1-Iod-4-nitrobenzol
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Formel: C₆H₄INO₂
Siedepunkt: 288…290 °C
Schmelzpunkt: 172…177 °C
Dichte: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007299
CAS-Nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7