2-Iodanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Iodphenolmethylether
001302-100G 001302-25G
FLUO001302-100GEA 159 EUR
FLUO001302-100G FLUO001302-25G
2-Iodanisol
2-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,445 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001039
CAS-Nummer: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 13,05050