3-Iodanisol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-iodoanisole
222020050 222020250 222021000
ACRO222020050EA 28.7 EUR
ACRO222020050 ACRO222020250 ACRO222021000
3-Iodanisol 97%
3-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,96 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001048
CAS-Nummer: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %