4-Iodanisol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 35.2 EUR
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodanisol 98%
4-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (726 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…51 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001056
CAS-Nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %