4-Iodanisol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A12144.14 A12144.22 A12144.36
A12144.14EA 34.9 EUR
A12144.14 A12144.22 A12144.36
4-Iodanisol ≥98%
4-Iodanisol

Purity: 98+% CAS No.: 696-62-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 1906692 MDL No.: MFCD00001056

Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234.04 g/mol
Siedepunkt: 240 °C
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001056
CAS-Nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR