2,4,6-Triiodphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17145.06
A17145.14
A17145.22
A17145.06EA
36.9
EUR
A17145.06
A17145.14
A17145.22
2,4,6-Triiodphenol ≥98%
2,4,6-Triiodphenol
Purity: 98%
CAS No.: 609-23-4
Molecular Formula: C6H3I3O
Formula Weight: 471.80
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2046861
Formel:
C₆H₃I₃O Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002179 CAS-Nummer: 609-23-4 EINECS: 210-186-7 |