2-Iodphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iod-1-hydroxybenzol
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 75.5 EUR
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodphenol 98%
2-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C (160 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013963
CAS-Nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
Merck Index: 13,05057
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %