2-Iodphenol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iod-1-hydroxybenzol
A13599.06
A13599.14
A13599.22
A13599.06EA
23.7
EUR
A13599.06
A13599.14
A13599.22
2-Iodphenol 98
2-Iodphenol
Purity: 98%
CAS No.: 533-58-4
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Formel:
C₆H₅IO Molecular Weight: 220.01 g/mol Siedepunkt: 186…187 °C (160 mmHg) Schmelzpunkt: 39…41 °C Dichte: 1.947 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013963 CAS-Nummer: 533-58-4 EINECS: 208-569-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05057 |