3-Iodphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
001308-50G
001308-100G
FLUO001308-50GEA
0
EUR
FLUO001308-50G
FLUO001308-100G
3-Iodphenol
3-Iodphenol
Formel:
C₆H₅IO Molecular Weight: 220.01 g/mol |
MDL:
MFCD00002261 CAS-Nummer: 626-02-8 EINECS: 210-923-2 UN: 3335 ADR: 9 |