4-Iodphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
008839-10G 008839-50G
FLUO008839-10GEA 36.9 EUR
FLUO008839-10G FLUO008839-50G
4-Iodphenol
4-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002327
CAS-Nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05058