Methylorange, rein Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
151421000 151425000
ACRO151421000EA 47.4 EUR
ACRO151421000 ACRO151425000
Methylorange, rein Indikator
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327,34 g/mol
Siedepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)