Methylorange
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17604.22 A17604.36
A17604.22EA 36 EUR
A17604.22 A17604.36
Methylorange
Methylorange
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Siedepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6105