Methylorange, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
68250-100G 68250-25G 68250-500G
SIAL68250-100GEA 55 EUR
SIAL68250-100G SIAL68250-25G SIAL68250-500G
Methylorange, Sigma-Aldrich®
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327,34 g/mol
Siedepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127