N,N-Diethylanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
181060010
181060025
181062500
ACRO181060010EA
57
EUR
ACRO181060010
ACRO181060025
ACRO181062500
N,N-Diethylanilin 99%
N,N-Diethylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Siedepunkt: 215,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,933 g/cm³ Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009042 CAS-Nummer: 91-66-7 EINECS: 202-088-8 UN: 2432 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03140 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |