N,N-Dimethylanilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethylaminobenzol
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 52 EUR
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Dimethylanilin 99%
N,N-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 193…194 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1,5…2.5 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008304
CAS-Nummer: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03261
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %