N,N-Dimethylanilin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethylaminobenzol
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP
A11916.0DEA 384 EUR
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP
N,N-Dimethylanilin 99
N,N-Dimethylanilin
Purity: 99% CAS No.: 121-69-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 0.956 Refractive Index: 1.5580 Odour: Characteristic pH: 7.4 Melting Point: 2° Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 507140 Merck Reference: 14,3234 UN No.: 2253 MDL No.: MFCD00008304
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 193 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 0.956
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008304
CAS-Nummer: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261