Probenehmer, ProfiSampler
Lieferant: BURKLE
5305-1100 5305-1000
331-0021EA 678.2 EUR
331-0021 BURK5305-1000
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
ProfiSampler, der robuste Vakuum-Probensammler für den industriellen Einsatz.
  • Drei Standfüße gewährleisten ein sicheres Abstellen des ProfiSamplers
  • Füllstandskontrolle, Rückflussautomatik und Überfüllschutz durch das integrierte Belüftungsventil
  • Lieferbar mit Saugschlauch in PE, PA und PTFE, wenn höchste Reinheit gefragt ist
  • Lieferbar mit geraden Saugrohren für einfachere Probenahme, inkl. Transportköcher für geordneten Transport und Entsorgung der Saugrohre
  • Probenahmeflaschen in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich
ProfiSampler PP für allgemeine Probenahme, für schwache Säuren, Laugen, Reiniger, chemische Bäder. Aus massivem, chemikalienbeständigem Polypropylen.
ProfiSampler Aluminium für Lösemittel und brennbare Flüssigkeiten der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Mit Flaschengewinde GL 45 (passend zu Schott-Glasflaschen 100 bis 1000 ml).
Bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten muss das Gerät geerdet werden. Hierzu Erdungskabel, evtl. noch zusätzlich ein Antistatik-Set verwenden.
Saugvolumen: 200 ml
Saugdruck: 0,5 bar
Saughöhe von der Flüssigkeitsoberfläche: 5 m
Lieferumfang: ProfiSampler PP bestehend aus: Vakuumpumpe aus massivem PP, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 40, 1 PP-Flasche 250 ml, 10 m PE-Saugschlauch (Rolle), 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A (1.4301), 20 seal-it Flaschenplomben.
ProfiSampler Aluminium, bestehend aus: Vakuumpumpe aus Aluminium, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 45, 1 Glasflasche 500 ml, 5 Saugrohre PA schwarz (220 cm lang, elektrisch leitfähig), Schlauchabschneider, Messing-Schlauchgewicht, 20 seal-it Flaschenplomben, Erdungskabel.