Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Lieferant: SciLabware
3295/02 3295/04 3295/06 3295/08
612-3955EA 42.9 EUR
612-3955 612-3956 612-3957 612-3958
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse B.
  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
Standards: ISO 385