N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitroso-N,N-dimethylanilin
A18301.14 A18301.22 A18301.30
A18301.14EA 32.5 EUR
A18301.14 A18301.22 A18301.30
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Purity: 98% CAS No.: 138-89-6 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 84-87° Beilstein Reference: 607293 Merck Reference: 14,6638 UN No.: 1369 MDL No.: MFCD00002063
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Dichte: 1.150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002063
CAS-Nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,06736