N,N-Diethyl-4-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
001750-1G
001750-5G
FLUO001750-1GEA
72.9
EUR
FLUO001750-1G
FLUO001750-5G
N,N-Diethyl-4-nitroanilin
N,N-Diethyl-4-nitroanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 194,23 g/mol Schmelzpunkt: 77 °C Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00043606 CAS-Nummer: 2216-15-1 EINECS: 218-685-1 |