Biopsie-Kassetten in QuickLoad™ Stapeln, Unisette™, M506T
Lieferant: Simport Scientific
M506-10T M506-11T M506-12T M506-2T M506-3T M506-4T M506-5T M506-6T M506-7T M506-8T M506-9T
720-1400EA 266 EUR
720-1400 720-1401 720-1402 720-1403 720-1404 720-1405 720-1406 720-1407 720-1408 720-1409 720-1410
Biopsie-Kassetten in QuickLoad™ Stapeln, Unisette™, M506T
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Die Kassetten aus speziellem POM (Acetalpolymer) hoher Dichte sorgen dafür, dass Proben komplett in Flüssigkeit eingetaucht sind und bieten Beständigkeit gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel.
  • Schnappverschluss und Scharnier verhindern ein vorzeitiges Trennen von Kassette und Deckel und ermöglichen eine Einhandbedienung
  • Große Beschriftungsbereiche auf zwei Seiten der Kassetten
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Die effizienten Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für einen korrekten Ablauf. DerMore Product Information