N,N-Dimethyl-3-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L00401.06 L00401.14
L00401.06EA 25.9 EUR
L00401.06 L00401.14
N,N-Dimethyl-3-nitroanilin ≥98%
N,N-Dimethyl-3-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 619-31-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1841745 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007236
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 280…285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Dichte: 1.313 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007236
CAS-Nummer: 619-31-8
EINECS: 210-590-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III