Biopsiekassetten in QuickLoad™ Kunststoffboxen, Slimsette™, M510SL
Lieferant: Simport Scientific
M510-10SL M510-11SL M510-12SL M510-2SL M510-3SL M510-4SL M510-5SL M510-6SL M510-7SL M510-8SL M510-9SL
720-1446EA 323 EUR
720-1446 720-1448 720-1450 720-1455 720-1457 720-1459 720-1461 720-1463 720-1465 720-1467 720-1469
Biopsiekassetten in QuickLoad™ Kunststoffboxen, Slimsette™, M510SL
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Aus Acetylpolymer.
  • Kleinformatig, so dass mehr Kassetten in den Markierautomaten und Lagersystemen Platz finden
  • Hervorragend gegenüber histologischen Lösungen beständige Einweg-Kunststoffkassetten
  • Kleine quadratische Öffnungen für guten Flüssigkeitsaustausch
  • Integrierter Deckel
  • Vorderseite zum Einsatz bestimmter automatischer Etikettiersysteme um 45° geneigt
Verpackung: 75 Kassettes in Kunststoffboxen. Jede Packung enthält 10 Boxen.