Phenylisocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Isocyansäurephenylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050 8.21001.9025
8.21001.0005EA 48.6 EUR
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050 8.21001.9025
Phenylisocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylisocyanat
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001994
CAS-Nummer: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
UN: 2487
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,07449