Enghalsflaschen, mit Normschliff, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
215237 215239 215240 215241 215243 215257 215259 W215235 W215255
WHEA215237EA 671 EUR
WHEA215237 WHEA215239 WHEA215240 WHEA215241 WHEA215243 WHEA215257 WHEA215259 WHEAW215235 WHEAW215255
Enghalsflaschen, mit Normschliff, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglasflaschen, mit Schliff-Glasstopfen
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Braun eingefärbt zum Schutz lichtsensitiver Substanzen Achteckiger Schliff-Glasstopfen passt exakt um Kontaminierung zu verhindern