2-Nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Nitroanilin
A11055.0B A11055.0I A11055.30
A11055.0BEA 79.9 EUR
A11055.0B A11055.0I A11055.30
2-Nitroanilin ≥98%
2-Nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 88-74-4 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Flash Point: 168°(334°F) Melting Point: 70-74° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 509275 Merck Reference: 14,6583 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007687
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Siedepunkt: 284…286 °C
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Dichte: 1,255
Flammpunkt: 168 °C (334 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007687
CAS-Nummer: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6583