3-Nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Nitroanilin
A10629.0E A10629.22 A10629.36
A10629.0EEA 293 EUR
A10629.0E A10629.22 A10629.36
3-Nitroanilin ≥98%
3-Nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 99-09-2 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: 112-114° Boiling Point: 306° Merck Reference: 14,6582 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007782
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Siedepunkt: 306 °C
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 0,901
Flammpunkt: 196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007782
CAS-Nummer: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6582