4-Nitroanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Nitroanilin, pNA
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 135 EUR
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilin 99%
4-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.13 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Flammpunkt: 199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007858
CAS-Nummer: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06681
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %