2,4-Dinitroanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
116930050
116931000
116935000
ACRO116930050EA
26.7
EUR
ACRO116930050
ACRO116931000
ACRO116935000
2,4-Dinitroanilin 99%
2,4-Dinitroanilin
Formel:
C₆H₅N₃O₄ Molecular Weight: 183.12 g/mol Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 177…180 °C Flammpunkt: 224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007151 CAS-Nummer: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03298 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 176 to 180 °C |
Water | 8 to 15 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1000 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤300 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |