2,4-Dinitroanilin 99% (Trockengewicht) mit 15 % Wasser benetzt
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: angefeuchtet mit Wasser
B21080.0E B21080.22 B21080.36
B21080.0EEA 222 EUR
B21080.0E B21080.22 B21080.36
2,4-Dinitroanilin 99% (Trockengewicht) mit 15 % Wasser benetzt
2,4-Dinitroanilin
Purity: 99% CAS No.: 97-02-9 Molecular Formula: C6H5N3O4 Formula Weight: 183.12 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 982999 Merck Reference: 14,3270 UN No.: 1596 MDL No.: MFCD00007151
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Dichte: 1,61
Flammpunkt: 224 °C (435 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007151
CAS-Nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3270