2,6-Dinitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12120.06 A12120.14 A12120.22
A12120.06EA 46.3 EUR
A12120.06 A12120.14 A12120.22
2,6-Dinitroanilin ≥98%
2,6-Dinitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 606-22-4 Molecular Formula: C6H5N3O4 Formula Weight: 183.12 Melting Point: ca 136° dec. Beilstein Reference: 2214886 Merck Reference: 14,3271 UN No.: 1596 MDL No.: MFCD00007148
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183.12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 136 °C (Zers.)
Dichte: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007148
CAS-Nummer: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
UN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03299