3,4-Dimethoxyanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether
104720100 104720250
ACRO104720100EA 41.6 EUR
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Dimethoxyanilin 98%
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %