3,4-Dimethoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether
A13548.18 A13548.09 A13548.30
A13548.18EA 142 EUR
A13548.18 A13548.09 A13548.30
3,4-Dimethoxyanilin ≥98%
3,4-Dimethoxyanilin
Purity: 98+% CAS No.: 6315-89-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 174-176°/22mm Beilstein Reference: 743399 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008394
Formel: C₈H₁₁NO₂
Siedepunkt: 174…176 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III