3,4-Dimethoxyanilin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether
BTB00532.250 BTB00532.1
CHMPBTB00532.250EA 0 EUR
CHMPBTB00532.250 MAYBBTB00532.1
3,4-Dimethoxyanilin
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153.18 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable