3,5-Dimethoxyanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
115360250
115361000
115360050
ACRO115360250EA
111
EUR
ACRO115360250
ACRO115361000
ACRO115360050
3,5-Dimethoxyanilin 98%
3,5-Dimethoxyanilin
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Molecular Weight: 153,18 g/mol Siedepunkt: 178 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 53…55 °C Flammpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008392 CAS-Nummer: 10272-07-8 EINECS: 233-616-5 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to grey to light brown Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 57 °C |
GC | ≥97.5 % |