3,5-Dimethoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15073.09 A15073.14 A15073.18
A15073.09EA 57.7 EUR
A15073.09 A15073.14 A15073.18
3,5-Dimethoxyanilin ≥98%
3,5-Dimethoxyanilin
Purity: 98% CAS No.: 10272-07-8 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 178°/20mm Beilstein Reference: 638013 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008392
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008392
CAS-Nummer: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III