3,5-Dimethoxyanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB00908.1 SB00908.10 SB00908.50
MAYBSB00908.1EA 0 EUR
MAYBSB00908.1 MAYBSB00908.10 MAYBSB00908.50
3,5-Dimethoxyanilin
3,5-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008392
CAS-Nummer: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III