2,5-Dimethoxy-4-nitroanilin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
BTB13704.250 BTB13704.1
CHMPBTB13704.250EA 0 EUR
CHMPBTB13704.250 MAYBBTB13704.1
2,5-Dimethoxy-4-nitroanilin
2,5-Dimethoxy-4-nitroanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007361
CAS-Nummer: 6313-37-7
EINECS: 228-640-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III