3,4,5-Trimethoxyanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
139900100 139900250
ACRO139900100EA 50.4 EUR
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Trimethoxyanilin 97%
3,4,5-Trimethoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008393
CAS-Nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %