3,4,5-Trimethoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L01619.06 L01619.14
L01619.06EA 32.6 EUR
L01619.06 L01619.14
3,4,5-Trimethoxyanilin ≥98%
3,4,5-Trimethoxyanilin
Purity: 98+% CAS No.: 24313-88-0 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 642919 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008393
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183.21 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008393
CAS-Nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III