3,4,5-Trimethoxyanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
008860-5G 008860-100G 008860-25G
FLUO008860-5GEA 0 EUR
FLUO008860-5G FLUO008860-100G FLUO008860-25G
3,4,5-Trimethoxyanilin
3,4,5-Trimethoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008393
CAS-Nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III