N-Isopropylanilin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

L10646.09 L10646.18
L10646.09EA 41.5 EUR
L10646.09 L10646.18
N-Isopropylanilin ≥98%
N-Isopropylanilin

Purity: 98% CAS No.: 768-52-5 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5385 Melting Point: -32° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 2205871 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00026347

Formel: C₆H₅NHCH(CH₃)₂
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,938
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026347
CAS-Nummer: 768-52-5
EINECS: 212-196-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25a6ef05d2a86c1f6dda0fa1fd119d04c095270c&vid=a471ad092b6ba0c0493a15dff70701a2a84842cd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR