N-Ethylanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Ethyl-N-phenylamine
118040025 118041000 118045000
ACRO118040025EA 205 EUR
ACRO118040025 ACRO118041000 ACRO118045000
N-Ethylanilin 98%
N-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 204.7
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.963 g/cm³
Flammpunkt: 85
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009025
CAS-Nummer: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
UN: 2272
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03800
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %