N-Methyl-2-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19538.22 A19538.14 A19538.06
A19538.22EA 278 EUR
A19538.22 A19538.14 A19538.06
N-Methyl-2-nitroanilin ≥98%
N-Methyl-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 612-28-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007090
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 158 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007090
CAS-Nummer: 612-28-2
EINECS: 210-303-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II