Nitrobenzol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
128420010
128420025
128420100
ACRO128420010EA
53.6
EUR
ACRO128420010
ACRO128420025
ACRO128420100
Nitrobenzol 99%, reinst
Nitrobenzene
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123.11 g/mol Siedepunkt: 210…211 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 5…6 °C Dichte: 1.205 g/cm³ Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007043 CAS-Nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,06621 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.15 % |
GC | ≥98.5 % |