Nitrobenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10585.0C A10585.0E A10585.36
A10585.0CEA 170 EUR
A10585.0C A10585.0E A10585.36
Nitrobenzol ≥99%
Nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 98-95-3 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5520 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 507540 Merck Reference: 14,6588 UN No.: 1662 MDL No.: MFCD00007043
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 5…6 °C
Dichte: 1.196
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007043
CAS-Nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621