2-Nitroanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19518.0E A19518.36
A19518.0EEA 226 EUR
A19518.0E A19518.36
2-Nitroanisol ≥99%
2-Nitroanisol
Purity: 99% CAS No.: 91-23-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 142°(287°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 1868032 Merck Reference: 14,6585 UN No.: 2730 MDL No.: MFCD00007096
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 272…273 °C
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1.254
Flammpunkt: 142 °C (287 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007096
CAS-Nummer: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
UN: 2730
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682