VWR®, Pipettenspitzen
Lieferant: VWR Collection
613-0277EA 41.9 EUR
613-0277 613-0265 613-0296 613-0369 613-0636 613-0637 613-0638 613-0892 613-1634
VWR®, Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Diese Spitzen bestehen aus hochwertigem, 100% reinem, virginalem PP für medizinische Zwecke und wurden in qualitativ hochwertigen Formen hergestellt. Sie können immer dann zum Einsatz kommen, wenn ein höherer Qualitätsstandard erforderlich ist.
  • Virginale Harze und nachhaltiges Produktdesign
  • Breiter Dichtungsbereich gewährleistet eine einfache, zuverlässige Abdichtung der Spitzen ohne Tropfen
  • Garantiert frei von nachweisbarer DNA, DNase/RNase, Endotoxinen und Schwermetallen
  • Auf Verunreinigungen durch Endotoxine (Pyrogene) getestet
  • Harze sind auf Schwermetallkontamination vorgetestet
  • Bei graduierten Spitzen: Graduierungen ermöglichen eine visuelle Kontrolle der Genauigkeit beim Pipettieren
  • Zertifikate nach Chargennummer für alle Testergebnisse verfügbar
Die Artikel (Pipettenspitzen und -boxen) können bei 122 °C für max. 20 Min. bei 15 psi autoklaviert werden.
Makrospitzen (1 - 5 und 5 - 10 ml) werden in Composite-Racks (Faserkarton) geliefert. Diese Racks sind nicht autoklavierbar. Die Spitzen sind auch in sterilisierter Ausführung erhältlich.
Bitte beachten: Es sollte ein Dampfkreislauf genutzt und die Artikel immer luftgetrocknet werden. Nutzen Sie keinen Trocken- oder Glaszyklus, da Kunststoffartikel verformt werden könnten, wenn sie für längere Zeit erhitzt werden.
Spitzentypen:
Bevel Point: Pipettenspitzen mit abgeschrägten Spitzen halten weniger Restflüssigkeit zurück und sind eine gute Wahl für eine Vielzahl verschiedener Verfahren.
UltraFine: Pipettenspitzen mit Ultrafine™ Spitze verfügen über einen dünnen, flexiblen Abschnitt am Ende der Spitze, der nicht abgeschrägt und sehr flexibel ist. So können Sie die Probe bis zum letzten Tropfen aus der Spitze abgeben.
Flextop: Diese ultimativen Spitzen verfügen über eine einzigartig dünne und flexible Oberseite, die sich wie keine andere Spitze an den Pipettenkonus anpasst. Dieses Design ermöglicht das Aufsetzen und Abwerfen dieser Spitzen von den meisten Pipetten mit einem geringem Kraftaufwand, wodurch das RSI-Risiko eliminiert wird.
Weite Öffnung: Eine extra weite Öffnung ermöglicht Ihnen das Pipettieren von Makrophagen oder klebrigem DNA-Material. Eine abgeschrägte Spitze verhindert das Verschleppen von viskosen Lösungen.
Verpackungsoptionen:
Lose: Die Spitzen werden entweder in einem wiederverschließbaren PE-Beutel (1000 Spitzen) oder in einem großen Beutel in einem Behälter aus Wellpappe (10000 Spitzen) geliefert. Diese Verpackungsoptionen sind nicht zu empfehlen, wenn Sie die Spitzen über lange Zeiträume lagern möchten und Verformungen unerwünscht sind.
Racks (96 + 192 Spitzen pro Rack): Diese Racks mit glatten, abgerundeten Kanten verfügen über schwere, extrem robuste Scharniere und einen ergonomischen Schnappverschluss, der die Handschuhe nicht einklemmt. Sie sind robust genug, um viele Male autoklaviert zu werden. Der separate Rackeinsatz verfügt über eine abgeschrägte Oberseite und eine extra stabile Oberfläche für das Pipettieren mit Mehrkanalpipetten.
Stapel-Racks: Diese qualitativ hochwertigen Racks müssen vom Benutzer zusammengesetzt werden. Dafür müssen Sie einfach nur die kompletten Rack-Nachfüllpackungen im Rack platzieren. Da die Spitzen nie berührt werden, müssen Sie sich keine Gedanken über Kontamination durch Ihre Hände oder Latexhandschuhe machen. Die Stapel sind sehr stabil, sodass Sie mit einer Mehrkanalpipette direkt aus dem Stapel pipettieren können.
Stapel-Rack-Nachfüllpackungen: Diese Nachfüllpackungen sind eine abgespeckte Variante des Stapelracks. Sauber verpackt, damit Sie Ihre bereits vorhandenen Racks direkt nachfüllen können.
Next Generation Nachfüllpackungen: Können für die Befüllung von VWR-Racks und Racks anderer Marken genutzt werden. Mit ihrer niedrigen CO2-Bilanz sind sie eine ideale Lösung, um Abfälle im Labor zu reduzieren. Anwender benötigen keine Handschuhe, um die Spitzen nachzufüllen - beim Next Generation Nachfüllsystem können Racks gefüllt werden, ohne dass die neuen Spitzen berührt werden müssen. Die platzsparende, wiederverschließbare Box hilft dabei, den oft begrenzten Platz im Labor effektiv zu nutzen.
Einzeln verpackt: Die Spitzen sind einzeln verpackt in thermisch versiegelten PE-Beuteln. Die Spitzen wurden durch Bestrahlung sterilisiert.