3-Nitrophenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 44.4 EUR
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrophenol 99%
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 194 °C (70 mmHg)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Dichte: 1,49 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %