3-Nitrophenol, Kristalle
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: m-Nitrophenol
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 303 EUR
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrophenol, Kristalle
3-Nitrophenol
Soluble in ethanol and water.
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682